Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur cohésif à fente
Comprend des racleurs pour pousser la poudre sans écoulement dans les fentes d’échantillonnage. L’échantillonneur cohésif à fente Sampling Systems™ est spécialement adapté à partir de l’échantillonneur à fente populaire.
Marque: Sampling Systems™ 2210A-1500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Multi-niveaux (échantillons composites)
- Convient aux poudres collantes et cohésives
- Entièrement soudé pour un échantillonneur GMP hygiénique
Spécification
Sampler | |
3 fentes d’échantillonnage | |
25 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
300 mL | |
1500 mm |