Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur cohésif à fente
Comprend des racleurs pour pousser la poudre sans écoulement dans les fentes d’échantillonnage. L’échantillonneur cohésif à fente Sampling Systems™ est spécialement adapté à partir de l’échantillonneur à fente populaire.
Marque:  Sampling Systems™ 2210A-1000
Code produit. 15839311
  • 1140.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Multi-niveaux (échantillons composites)
  • Convient aux poudres collantes et cohésives
  • Entièrement soudé pour un échantillonneur GMP hygiénique
Spécification
Spécification
Sampler
3 fentes d’échantillonnage
25 mm
Acier inoxydable (316L)
190 mL
1000 mm