Learn More
Réactif DCO, ISO, Chem-Lab
Déterminez la quantité de polluants dans un échantillon d’eau. Le réactif DCO, Chem-Lab est un agent oxydant pour l’analyse de la DCO, composé de sulfate de mercure avec du dichromate de potassium dans l’acide sulfurique. La solution répond aux normes UNE 77-004-89 et peut être utilisée dans les analyses validées par l’AFNOR de la qualité de l’eau.
135.00€ - 222.00€
Spécification
Certifications/Conformité | UNE 77-004-89, AFNOR |
---|---|
Composition | 80 g HgSO4 + 11,7685 g K2Cr2O7/ 1 L 10 % H2SO4 = 0,24 N |
Description | Réactif COD |
À utiliser avec (application) | Détermination de l’eau DCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11919192
|
Chem Lab
CL02.0329.1000 |
1 L |
135.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11957107
|
Chem Lab
CL02.0329.2500 |
2,5 L |
222.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La demande chimique en oxygène (DCO) est une mesure de la quantité d’oxygène qui peut être consommée par des réactions dans une solution mesurée. Un test DCO quantifie la quantité de matières organiques dans les eaux usées ou les eaux de surface. Les mesures DCO sont généralement effectuées sur des échantillons pour déterminer la quantité de polluants oxydables et déterminer l’effet qu’un effluent particulier aura sur un organisme récepteur.
Spécification
UNE 77-004-89, AFNOR | |
80 g HgSO4 + 11,7685 g K2Cr2O7/ 1 L 10 % H2SO4 = 0,24 N | |
Réactif COD | |
Détermination de l’eau DCO |
Sécurité et traitement
- DCO réactif
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: mercury(II) sulphate, potassium dichromate, sulphuric acid