Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité pour kit Cobra
Click to view available options
ESP, fumée, transparent
Description
- Conviennent à toutes les forces de la lumière et à toutes les conditions, grâce à leur ensemble de verres interchangeables et à leur kit de conversion branche / sangle.
- 3 verres de rechange : transparents, fumés, ESP.
- Sangle réglable et branches pivotantes droites.
- Kit de conversion branche / sangle
- EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
- EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
- EN 172, risques liés aux rayonnements solaires : Filtre de protection contre le rayonnement solaire industriel. Recommandée pour les travaux en extérieur, la norme EN 172 garantit une protection de 99,99 % contre les rayonnements solaires ultraviolets. Domaines d’application : 5-3,1 (polarisé) 5-2 (crépuscule), 5-1,4 (ESP ou CSP), 5/1,1-1,4 (contraste), 5-2,5 et 5 à 4,1 (fumée) Couleur des verres : dépend de la technologie des verres.
- Risque mécanique B : impact à moyenne énergie : Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
- Risque mécanique F : impact à faible énergie : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- Risque mécanique T : particules à grande vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation de particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Risque chimique 3 : Protection chimique contre les gouttelettes ou les éclaboussures liquides. Lunettes-masques de sécurité, ajustables avec une sangle ou un écran facial de protection obligatoire.
- Revêtement ESP : Réduit l’éblouissement et les effets nocifs de la lumière bleue.
- Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
- Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures, Anti-lumière bleue |
Description | Modèle KITCOBRA |
Certifications / conformité (Europe) | EN166, EN170/2C-1.2, EN172/5-1.4, 5-3.1, risque mécanique B/F/T, Risque chimique 3, classe optique 1, CE |
Teinte de la lentille | Fumée, Transparent, Gris |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Intérieur/extérieur, protection, port prolongé |
Comprend | Housse en microfibres |
Nb par paquet | 1/sachet, 90/boîte. |
Poids (métrique) | 95 g |
Lens Material | PC |