Learn More
Fil de cobalt, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Puratronic™, 99,995 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
212.00€ - 819.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.93 |
Numéro MDL | MFCD00010935 |
Clé InChI | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
CID PubChem | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
Nom IUPAC | cobalt |
SMILES | [Co] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010948.G1 |
1 m |
212.00€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010948.G5 |
5 m |
819.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
cobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Spécification
Cobalt wire | |
7440-48-4 | |
Co | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
Puratronic™ | |
≈0.44g/m |
0.25mm (0.01 in.) dia. | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt | |
104730 | |
99.995% | |
Odorless | |
Câble |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H334-H317
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only