Learn More
Oxyde de titane de cobalt, 99,8 % (base métallique à l’exclusion du Ni), Ni <0,15 %, Thermo Scientific Chemicals
105.00€ - 443.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12017-01-5 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00016022 |
Synonyme | Cobalt titanate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041670.18 |
50 g |
105.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041670.30 |
250 g |
443.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt titanium oxide shows magnetic properties at room temperature and used in electronics and as spintronic devices. It is used to improve the gas sensing ability of hydrogen sulfide by hydrothermal method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12017-01-5 | |
MFCD00016022 | |
Cobalt titanate |
Spécification
Cobalt titanium oxide | |
Poudre | |
MFCD00016022 | |
Insoluble in water. | |
99.8% |
12017-01-5 | |
(à base de métaux à l’exception du Ni), Ni < 0,15 % | |
Cobalt titanate | |
154.83 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 234-615-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only