Learn More
Cible de pulvérisation de cobalt, 76,2 mm (3,0 po) de dia. x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur 99,95 % (métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 15424785
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-48-4
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Co
Numéro MDL MFCD00010935
Quantité 1 Ea.
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Co]
Nom IUPAC cobalt
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Pourcentage de pureté 99.95%