Learn More
Siliciure de cobalt, poudre grise, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
62.81€ - 195.98€
Identifiants chimiques
CAS | 12017-12-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CoSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.10 |
Numéro MDL | MFCD00016021 |
Clé InChI | QKWVWIGBHQUEHX-UHFFFAOYSA-N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013115.14 |
25 g |
62.81€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013115.22 |
100 g |
195.98€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt silicide is widely used in chemical research. It is also used for the production and characterization of very-large-scale integration (VLSI) applications in semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12017-12-8 | |
115.10 | |
QKWVWIGBHQUEHX-UHFFFAOYSA-N |
CoSi2 | |
MFCD00016021 |
Spécification
Cobalt silicide | |
12017-12-8 | |
Poudre | |
CoSi2 | |
Insoluble in water. | |
115.10 | |
Odorless |
1277°C | |
Gris | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00016021 | |
QKWVWIGBHQUEHX-UHFFFAOYSA-N | |
115.11 | |
5.3 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 234-616-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only