Learn More
Tige de cobalt, 5 mm (0,2 po) de diamètre, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377077
Click to view available options
Quantité:
50 mm
150 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt rod
Note relative au nom 5mm (0.2 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 150 mm
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈1.75g/cm
Forme Tige