Learn More
Poudre de cobalt, sphérique, maille de -100+325, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
99.70€ - 319.00€
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.93 |
Numéro MDL | MFCD00010935 |
Clé InChI | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
CID PubChem | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
Nom IUPAC | cobalt |
SMILES | [Co] |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11328748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041605.18 |
50 g |
99.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041605.30 |
250 g |
319.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
cobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Spezifikation
Cobalt powder | |
7440-48-4 | |
Co | |
UN3089 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt | |
104730 | |
99.8% | |
Odorless |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
−100+325 Mesh | |
Poudre sphérique |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H228-H334-H317
Matière solide inflammable.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302-H317-H319-H330-H334-H335-H336-H350i-H360-H373-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GF8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only