Learn More
Poudre de cobalt, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
141.00€ - 481.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.93 |
Numéro MDL | MFCD00010935 |
Clé InChI | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
CID PubChem | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
Nom IUPAC | cobalt |
SMILES | [Co] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010456.22 |
100 g |
141.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010456.36 |
500 g |
481.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
cobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Spécification
Cobalt | |
7440-48-4 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt | |
104730 | |
-60 Mesh | |
Poudre |
Noir | |
Black powder | |
Co | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302-H317-H319-H330-H334-H335-H336-H350i-H360-H373-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GF8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only