Learn More
Poudre de cobalt, maille de -400, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
390.00€ - 954.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.93 |
Numéro MDL | MFCD00010935 |
Clé InChI | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
CID PubChem | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
Nom IUPAC | cobalt |
SMILES | [Co] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11325188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044085.30 |
250 g |
390.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044085.A1 |
1 kg | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
cobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Spécification
Cobalt | |
7440-48-4 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt | |
104730 | |
-400 Mesh | |
Poudre |
Noir | |
Black powder | |
Co | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302-H317-H319-H330-H334-H335-H336-H350i-H360-H373-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GF8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only