Learn More
Oxyde de cobalt, généralement 3,4 à 4,5 %, oxyde de molybdène généralement 11,5 à 14,5 % sur l’alumine, Thermo Scientific Chemicals
34.96€ - 841.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt oxide, Molybdenum oxide |
---|---|
Note relative au nom | On alumina |
Couleur | Bleu |
Forme physique | Extrudat trilobé |
Numéro MDL | MFCD01074445 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15404005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.14 |
25 g | |||||||
15414005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.22 |
100 g |
124.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15424005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.36 |
500 g |
420.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15434005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.A4 |
2.5 kg |
841.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Cobalt oxide, Molybdenum oxide | |
Bleu | |
MFCD01074445 | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
On alumina | |
Extrudat trilobé | |
UN3077 | |
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H351-H302-H319-H317
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P272-P280-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H319-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only