Learn More
Sulfure de cobalt(IV), 99,5 % (base métallique à l’exclusion du Ni), Ni <0,2 %, Thermo Scientific Chemicals
130.00€ - 322.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12013-10-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CoS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.05 |
Numéro MDL | MFCD00064735 |
Clé InChI | XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cobalt 3+ ;trisulfide, cobalt sulfide, |
CID PubChem | 25147475 |
SMILES | S=[Co]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391529
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014005.06 |
5 g |
130.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381529
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014005.14 |
25 g | |||||||
Description
Cobalt(IV) sulfide is a promising battery electrode material exhibiting good electrochemical properties for lithium sulfur batteries, thermal batteries and lithium ion secondary battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12013-10-4 | |
123.05 | |
XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N | |
25147475 |
CoS2 | |
MFCD00064735 | |
cobalt 3+ ;trisulfide, cobalt sulfide, | |
S=[Co]=S |
Spécification
Cobalt(IV) sulfide | |
Noir | |
(à base de métaux à l’exception du Ni), Ni < 0,2 % | |
MFCD00064735 | |
cobalt 3+ ;trisulfide, cobalt sulfide, | |
XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N | |
disulfanylidenecobalt | |
25147475 | |
99.5% |
12013-10-4 | |
Poudre | |
CoS2 | |
UN3077 | |
Slightly soluble in acid. Insoluble in water. | |
S=[Co]=S | |
123.05 | |
123.06 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : GG3310000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only