Learn More
Oxyde de tungstène et de cobalt(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
pigment, séchoir pour émaux, encres et peintures, dispositifs électroniques
65.70€ - 708.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CoO4W |
Poids moléculaire (g/mol) | 306.77 |
Numéro MDL | MFCD00016034 |
Clé InChI | BGLJOHZOBUGBBY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cobalt ii tungsten oxide, cobalt ii tungstate, co.wo4, cobalt 2+ ;dioxido dioxo tungsten |
CID PubChem | 11738337 |
Nom IUPAC | cobalt(2+) ; dioxydo(dioxo)tungstène |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[W] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040223.09 |
10 g |
65.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040223.18 |
50 g |
167.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040223.30 |
250 g |
708.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a pigment, drier for enamels, inks, and paints, electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10101-58-3 | |
306.77 | |
BGLJOHZOBUGBBY-UHFFFAOYSA-N | |
11738337 | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[W] |
CoO4W | |
MFCD00016034 | |
cobalt ii tungsten oxide, cobalt ii tungstate, co.wo4, cobalt 2+ ;dioxido dioxo tungsten | |
cobalt(2+) ; dioxydo(dioxo)tungstène |
Spécification
Cobalt(II) tungsten oxide | |
Poudre | |
MFCD00016034 | |
Insoluble in water; Soluble in hot concentrated acids | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[W] | |
306.77 | |
306.78 | |
8.42 g/mL |
10101-58-3 | |
CoO4W | |
cobalt ii tungsten oxide, cobalt ii tungstate, co.wo4, cobalt 2+ ;dioxido dioxo tungsten | |
BGLJOHZOBUGBBY-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt(2+) ; dioxydo(dioxo)tungstène | |
11738337 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H317
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 233-254-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only