Learn More
Sulfure de cobalt(II), 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
86.00€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-42-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CoS |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.99 |
Numéro MDL | MFCD00016032 |
Clé InChI | INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728 |
CID PubChem | 14832 |
Nom IUPAC | cobalt sulfanylidène |
SMILES | [S--].[Co++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11332208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013114.14 |
25 g |
86.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013114.22 |
100 g |
300.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in casting, smelting of metal, hard alloys. Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
1317-42-6 | |
90.99 | |
INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N | |
14832 | |
[S--].[Co++] |
CoS | |
MFCD00016032 | |
cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728 | |
cobalt sulfanylidène |
Spécification
Cobalt(II) sulfide | |
1317-42-6 | |
Poudre | |
CoS | |
cobalt sulfide, sycoporite, cobalt ii sulfide, cobalt sulphide, cobaltous sulfide, cobalt 2+ sulfide, cobalt monosulfide, cobalt sulfide amorphous, ccris 7728 | |
INPLXZPZQSLHBR-UHFFFAOYSA-N | |
cobalt sulfanylidène | |
14832 | |
Odorless |
>1116°C | |
Rouge | |
99.5% (Metal basis) | |
MFCD00016032 | |
Insoluble in water. | |
[S--].[Co++] | |
90.99 | |
91 | |
Red powder |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-273-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GG3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only