Learn More
Sulfate de cobalt(II) hydraté, réactif, Co 20,8 % min., Thermo Scientific Chemicals
Céramiques, pigments, glaçures, bains de placage, catalyseur, batteries de stockage, sèche-peinture / encre
94.17€ - 324.62€
Identifiants chimiques
CAS 60459-08-7
Formule moléculaire CoO4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.99
Numéro MDL MFCD00149657
Clé InChI KTVIXTQDYHMGHF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii sulfate hydrate, cobalt sulfate monohydrate, unii-5zqa69klc0, 5zqa69klc0, cobalt mesosulfate coh2so5, cobalt sulfate coso4 monohydrate, cobalt ii sulfatehydrate, cobalt sulphate monohydrate, co.so4.h2o, cobalt 2+ hydrate sulfate
CID PubChem 16210984
Nom IUPAC Cobalt(2+) ; Sulfate ; Hydrate
SMILES [Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11331109
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011340.30
250 g
94.17€
250g
11321109
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011340.A1
1 kg
324.62€
1kg
Description
Description
Ceramics, pigments, glazes, plating baths, catalyst, storage batteries, paint/ink drier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
60459-08-7
154.99
KTVIXTQDYHMGHF-UHFFFAOYSA-L
16210984
[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
CoO4S
MFCD00149657
cobalt ii sulfate hydrate, cobalt sulfate monohydrate, unii-5zqa69klc0, 5zqa69klc0, cobalt mesosulfate coh2so5, cobalt sulfate coso4 monohydrate, cobalt ii sulfatehydrate, cobalt sulphate monohydrate, co.so4.h2o, cobalt 2+ hydrate sulfate
Cobalt(2+) ; Sulfate ; Hydrate
Spécification
Cobalt(II) sulfate hydrate
Rouge à orange
CoO4S
MFCD00149657
cobalt ii sulfate hydrate, cobalt sulfate monohydrate, unii-5zqa69klc0, 5zqa69klc0, cobalt mesosulfate coh2so5, cobalt sulfate coso4 monohydrate, cobalt ii sulfatehydrate, cobalt sulphate monohydrate, co.so4.h2o, cobalt 2+ hydrate sulfate
KTVIXTQDYHMGHF-UHFFFAOYSA-L
Cobalt(2+) ; Sulfate ; Hydrate
16210984
Réactif
60459-08-7
Cristalline
CoSO4·xH2O
UN3077
Soluble in water; Slightly soluble in methanol and ethanol
[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
154.99
154.99 (Anhydrous)
Co 20.8% min.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334-H341-H350-H360-H360F-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-334-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante