Learn More
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
75.68€ - 335.96€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-24-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH14O11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 281.09 |
Numéro MDL | MFCD00149658 |
Clé InChI | MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o |
CID PubChem | 61444 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10686812
|
Thermo Scientific Acros
213101000 |
100 g | Flacon en verre |
75.68€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10378060
|
Thermo Scientific Acros
213105000 |
500 g | Flacon en verre |
100.68€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10711234
|
Thermo Scientific Acros
213100025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
335.96€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
10026-24-1 | |
281.09 | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
61444 |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Cobalt(II) sulfate heptahydrate | |
99+% | |
Rouge à marron | |
99% min. (Complexometry) | |
CoSO4·7H2O | |
15,2432 | |
Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
281.09 | |
281.09 | |
Extra pur |
98.0°C | |
10026-24-1 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de λ²-cobalt(2+) heptahydraté | |
61444 | |
≥99% | |
2.03 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INHALATION :En cas de difficulté à respirer, transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
En cas de symptômes respiratoires :Appeler un CENTRE ANTIPOIS
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : GG3200000
- Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate