Learn More
Sulfate de cobalt(II), + de 98 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
61.65€ - 97.45€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-24-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH14O11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 281.09 |
Numéro MDL | MFCD00149658 |
Clé InChI | MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | sulfate de λ²-cobalt(2+) heptahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Description
Identifiants chimiques
10026-24-1 | |
281.09 | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
sulfate de λ²-cobalt(2+) heptahydraté |
Spécification
98°C | |
Marron-rouge | |
Solide | |
MFCD00149658 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
281.09 | |
Récipient de poudre en plastique |
10026-24-1 | |
4 to 5 | |
CoH14O11S | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de λ²-cobalt(2+) heptahydraté | |
281.09g/mol |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .