Learn More
Oxyde de cobalt(II), Co > 74 %, -325 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15159273
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1307-96-6
Formule moléculaire CoO
Poids moléculaire (g/mol) 74.93
Numéro MDL MFCD00016031
Clé InChI IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
CID PubChem 14786
Nom IUPAC oxocobalt
SMILES O=[Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) oxide
Point de fusion 1785.0°C
Couleur Marron-vert ou gris
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Merck Index 15,243
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 74.93
Pourcentage de pureté >74% (Co)
Conditionnement Flacon en verre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cobalt(II) oxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .