Learn More
Oxyde de cobalt(II), 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
178.89€ - 1915.53€
Identifiants chimiques
CAS | 1307-96-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CoO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.93 |
Numéro MDL | MFCD00016031 |
Clé InChI | IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13 |
CID PubChem | 14786 |
Nom IUPAC | oxocobalt |
SMILES | O=[Co] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.06 |
5 g |
178.89€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.14 |
25 g |
664.31€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.22 |
100 g |
1915.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) oxide is widely used in the ceramic industry. It is an additive to create blue-colored glazes and enamels. It finds application in the manufacture of magnetic and electronic component materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1307-96-6 | |
74.93 | |
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N | |
14786 | |
O=[Co] |
CoO | |
MFCD00016031 | |
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13 | |
oxocobalt |
Spécification
Cobalt (II) oxide | |
1307-96-6 | |
Poudre | |
CoO | |
UN2811 | |
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13 | |
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N | |
oxocobalt | |
14786 | |
99.995% | |
Air Sensitive |
1935°C | |
Marron-vert | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016031 | |
14,2446 | |
Insoluble in water. | |
O=[Co] | |
74.93 | |
74.93 | |
CoO, may contain up to 10% Co3O4 | |
6.45 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H302-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P363-P501c
H301-H317-H330-H334-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-154-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GG2800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Cobalt(II) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H330-Mortel par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cobalt oxide (CoO)