Learn More
Oxalate de cobalt(II), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.60€ - 139.00€
Identifiants chimiques
CAS 814-89-1
Formule moléculaire C2CoO4
Poids moléculaire (g/mol) 146.951
Numéro MDL MFCD00050793
Clé InChI MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
CID PubChem 69946
Nom IUPAC cobalt(2+) ; oxalate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11456106
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22956.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11466106
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22956.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
814-89-1
146.951
MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
69946
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
C2CoO4
MFCD00050793
cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
cobalt(2+) ; oxalate
Spécification
Cobalt(II) oxalate
anhydrous
C2CoO4
14,2445
MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
cobalt(2+) ; oxalate
69946
98%
>300°C
814-89-1
MFCD00050793
cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
146.951
146.95
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H332-H317
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P302+P352-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 212-409-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante