Learn More
Hexahydrate de nitrate de cobalt(II), Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥98 %
52.79€ - 362.34€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-22-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH12N2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 291.03 |
Numéro MDL | MFCD00149647 |
Clé InChI | QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate |
CID PubChem | 24821 |
ChEBI | CHEBI:86214 |
Nom IUPAC | λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15692430
|
Honeywell-Fluka
239267-5G |
5 g |
52.79€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15672430
|
Honeywell-Fluka
239267-100G |
100 g |
97.16€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15682430
|
Honeywell-Fluka
239267-500G |
500 g |
362.34€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10026-22-9 | |
291.03 | |
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N | |
24821 | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate |
CoH12N2O12 | |
MFCD00149647 | |
cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate | |
CHEBI:86214 | |
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate | |
CoH12N2O12 | |
MFCD00149647 | |
cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate | |
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
291.03 | |
CHEBI:86214 | |
≥98% |
10026-22-9 | |
Co(NO3)2 · 6H2O | |
1477 | |
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate | |
24821 | |
291.03g/mol | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
P201-P210-P261-P280-P284-P304 + P340-P308 + P313
H272-H302-H317-H334-H341-H350i-H360F-H410
missing translation for 'rtecsNumber' : QU7355500