Learn More
Nitrate de cobalt(II) hexahydraté, AC, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications :
- Comme additif de batterie, fabrication de pigments de cobalt et d’encres invisibles, décoration de grès et de porcelaine, et préparation de catalyseurs
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate |
Point de fusion | 55°C to 56°C |
Note relative au nom | For analysis ACS |
Couleur | Rouge |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.0-102.0% |
Numéro UN | UN 1477 |
Informations sur la solubilité | Very soluble in water,alcohol,and most organic solvents. |
Nom IUPAC | λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate |