Learn More
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Qualité réactif, 98 %
114.33€ - 3004.90€
Identifiants chimiques
CAS 10026-22-9
Formule moléculaire CoH12N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 291.03
Numéro MDL MFCD00149647
Clé InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
CID PubChem 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15602290
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
230375-100G
100 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15612290
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
230375-500G
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15622290
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
230375-6X500G
6 x 500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
10026-22-9
291.03
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
24821
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
CoH12N2O12
MFCD00149647
cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
CHEBI:86214
Spécification
Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate
10026-22-9
CoH12N2O12
MFCD00149647
cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
291.03
CHEBI:86214
98%
Crystals or chips
55°C
Red
Co(NO3)2 · 6H2O
UN1477
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Dinitrate de cobalt (2+) hexahydraté
24821
291.03g/mol
Réactif
1.87g/cm3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P210-P261-P280-P284-P304 + P340-P308 + P313
H272-H302-H317-H334-H341-H350i-H360F-H410
missing translation for 'dotInformation' : Class 5.1 - PG 2 - EHS - Nitrates, inorganic, n.o.s., HI: A, S (not BR)
missing translation for 'rtecsNumber' : QU7355500