Learn More
Nitrate de cobalt(II) hexahydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
47.50€ - 1089.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-22-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH12N2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 291.03 |
Numéro MDL | MFCD00149647 |
Clé InChI | QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate |
CID PubChem | 24821 |
ChEBI | CHEBI:86214 |
Nom IUPAC | Dinitrate de cobalt (2+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10414901
|
Thermo Scientific Acros
423580050 |
5 g | Bouteille en verre |
47.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10667411
|
Thermo Scientific Acros
423581000 |
100 g | Flacon en plastique |
89.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10391061
|
Thermo Scientific Acros
423585000 |
500 g | Flacon en plastique |
302.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10573134
|
Thermo Scientific Acros
423580025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
1089.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10026-22-9 | |
291.03 | |
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N | |
24821 | |
Dinitrate de cobalt (2+) hexahydraté |
CoH12N2O12 | |
MFCD00149647 | |
cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate | |
CHEBI:86214 | |
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Cobalt(II) nitrate hexahydrate | |
10026-22-9 | |
Poudre cristalline adhérente ou cristaux | |
CoH12N2O12 | |
MFCD00149647 | |
cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate | |
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N | |
Dinitrate de cobalt (2+) hexahydraté | |
24821 | |
291.02 | |
Réactif ACS | |
1.8800g/mL |
55.0°C | |
Marron-rose à incolore | |
98.0 to 102% (Complexometry) | |
Co(NO3)2·6H2O | |
15, 2428 | |
Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents | |
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
291.03 | |
CHEBI:86214 | |
≥98% | |
1.88 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS D’INHALATION :Enlev
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : QU7355500
RUO – Research Use Only