Learn More
Nitrate de cobalt(II) hexahydraté, 97,7 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Description
Cobalt(II) nitrate hexahydrate is used in the preparation of metallic cobalt and cobalt based dyes and pigments. It is a precursor for the preparation of catalyst for use in certain organic reactions. It finds use in catalysis, vitamin preparations, and porcelain decoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) nitrate hexahydrate |
Point de fusion | 55°C to 56°C |
Couleur | Rouge |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 5 kg |
Numéro UN | UN1477 |
Merck Index | 14,2444 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia. |
Poids de la formule | 291.04 (182.94 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | ≤97.7% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cobalt(II) nitrate hexahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) nitrate,hexahydrate