Learn More
Iodure de cobalt(II), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
129.00€ - 495.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15238-00-3 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00016030 |
Synonyme | cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035730.03 |
1 g |
129.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035730.06 |
5 g |
495.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
15238-00-3 | |
MFCD00016030 | |
cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
Spécification
570°C (vac.) | |
515°C (vac.) | |
15238-00-3 | |
Billes | |
MFCD00016030 | |
cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
99.999% | |
Ampoule | |
5.584 g/mL |
Cobalt(II) iodide | |
Ultra dry | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
14,2443 | |
312.74 | |
Odorless | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H341-H317
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H341-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 239-283-2
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only