Learn More
Iodure de cobalt(II) anhydre, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Indicateur d’humidité et d’humidité, catalyseur
175.00€ - 545.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15238-00-3 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00016030 |
Synonyme | cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
023119.14 |
25 g |
175.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
023119.22 |
100 g |
545.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) iodide is used as a moisture and humidity indicator. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15238-00-3 | |
MFCD00016030 | |
cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
Spécification
570°C (vac.) | |
515°C (vac.) | |
15238-00-3 | |
(Base des métaux) | |
14,2443 | |
Soluble in water | |
99.5% | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Cobalt(II) iodide | |
Anhydrous | |
Poudre | |
MFCD00016030 | |
cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
312.74 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H341-H317
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H341-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 239-283-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only