Learn More
Oxyde de cobalt(II,III), 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
104.00€ - 1050.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1308-06-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Co3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.80 |
Numéro MDL | MFCD00010939 |
Clé InChI | UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt |
CID PubChem | 11651651 |
Nom IUPAC | oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045806.18 |
50 g |
104.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045806.30 |
250 g |
383.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045806.0B |
1000 g |
1050.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
1308-06-1 | |
240.80 | |
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N | |
11651651 | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] |
Co3O4 | |
MFCD00010939 | |
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt | |
oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt |
Spécification
Cobalt(II, III) oxide | |
1308-06-1 | |
Poudre | |
Co3O4 | |
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt | |
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N | |
oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt | |
11651651 | |
Odorless | |
6.11 g/cm3 |
900°C (decomposition) | |
Noir | |
99.7% (Metal basis) | |
MFCD00010939 | |
Soluble in acids and alkalies. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] | |
240.80 | |
240.8 | |
Black powder |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P281-P285-P304+P341-P308+P313-P342+P311-P501c
H334-H350i
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-157-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GG2500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only