Learn More
Hydroxyde de cobalt(II), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
55.20€ - 713.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21041-93-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.95 |
Numéro MDL | MFCD00016015 |
Clé InChI | ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis |
CID PubChem | 10129900 |
Nom IUPAC | cobalt(2+) ; dihydroxyde |
SMILES | [OH-].[OH-].[Co++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012524.22 |
100 g |
55.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012524.36 |
500 g |
201.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012524.A3 |
2 kg |
713.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) hydroxide is used as a drying agent for paints and varnishes. It acts as an aid to dry the lithographic inks and catalyst in the preparation of battery electrode impregnating solutions. It is also involved in the synthesis of other cobalt compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
21041-93-0 | |
92.95 | |
ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L | |
10129900 | |
[OH-].[OH-].[Co++] |
CoH2O2 | |
MFCD00016015 | |
cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis | |
cobalt(2+) ; dihydroxyde |
Spécification
Cobalt(II) hydroxide | |
21041-93-0 | |
Poudre | |
CoH2O2 | |
MFCD00016015 | |
cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis | |
ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+) ; dihydroxyde | |
10129900 | |
99.9% | |
Air Sensitive |
250°C (decomposition) | |
Rose à violet | |
(Base des métaux) | |
Co(OH)2 | |
14,2442 | |
Soluble in acids and ammonia; Very slightly soluble in water; Insoluble in dilute alkalis. | |
[OH-].[OH-].[Co++] | |
92.95 | |
92.95 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H317
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H319-H334-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 244-166-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0904500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only