Learn More
Hydroxyde de cobalt(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.26€ - 101.51€
Identifiants chimiques
CAS | 21041-93-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.95 |
Numéro MDL | MFCD00016015 |
Clé InChI | ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis |
CID PubChem | 10129900 |
SMILES | [OH-].[OH-].[Co++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22045.18 |
50 g |
31.26€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22045.30 |
250 g |
101.51€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
21041-93-0 | |
92.95 | |
ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L | |
10129900 |
CoH2O2 | |
MFCD00016015 | |
cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis | |
[OH-].[OH-].[Co++] |
Spécification
Cobalt(II) hydroxide | |
21041-93-0 | |
Co(OH)2 | |
14,2442 | |
ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+) ; dihydroxyde | |
10129900 | |
97% | |
Air Sensitive |
250°C (decomposition) | |
CoH2O2 | |
MFCD00016015 | |
cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis | |
[OH-].[OH-].[Co++] | |
92.95 | |
92.95 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H317
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H319-H334-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 244-166-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0904500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Cobalt (II) hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cobalt hydroxide
RUO – Research Use Only