Learn More
Hydroxyde de cobalt(II), 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
79.20€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21041-93-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.95 |
Numéro MDL | MFCD00016015 |
Clé InChI | ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis |
CID PubChem | 10129900 |
SMILES | [OH-].[OH-].[Co++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15219846
|
Thermo Scientific Acros
453892500 |
250 g |
79.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15209846
|
Thermo Scientific Acros
453890010 |
1 kg |
293.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
21041-93-0 | |
92.95 | |
ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L | |
10129900 |
CoH2O2 | |
MFCD00016015 | |
cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis | |
[OH-].[OH-].[Co++] |
Spécification
Cobalt(II) hydroxide | |
95% | |
Co(OH)2 | |
15,2426 | |
ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+) ; dihydroxyde | |
10129900 | |
95% |
21041-93-0 | |
CoH2O2 | |
MFCD00016015 | |
cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis | |
[OH-].[OH-].[Co++] | |
92.95 | |
92.95 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Très toxique pour les
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INHALATION :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-166-4
- Cobalt(II) hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only