Learn More
Hydrate de gluconate de cobalt(II), Thermo Scientific Chemicals
46.13€ - 140.70€
Identifiants chimiques
CAS | 1809162-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H26CoO15 |
Poids moléculaire (g/mol) | 469.258 |
Numéro MDL | MFCD02684006 |
Clé InChI | QBVYGKYWWCNZSO-XRDLMGPZSA-N |
Synonyme | cobalt ii gluconate hydrate, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl oxy cobaltio 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate hydrate |
CID PubChem | 117064710 |
Nom IUPAC | cobalt ; acide (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoïque ; hydraté |
SMILES | C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.O.[Co] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11475707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24293.14 |
25 g |
46.13€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24293.22 |
100 g |
140.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1809162-99-9 | |
469.258 | |
QBVYGKYWWCNZSO-XRDLMGPZSA-N | |
117064710 | |
C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.O.[Co] |
C12H26CoO15 | |
MFCD02684006 | |
cobalt ii gluconate hydrate, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl oxy cobaltio 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate hydrate | |
cobalt ; acide (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoïque ; hydraté |
Spécification
Cobalt(II) gluconate hydrate | |
1809162-99-9 | |
MFCD02684006 | |
QBVYGKYWWCNZSO-XRDLMGPZSA-N | |
cobalt ; acide (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoïque ; hydraté | |
117064710 |
>300°C | |
C12H26CoO15 | |
cobalt ii gluconate hydrate, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl oxy cobaltio 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate hydrate | |
C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.O.[Co] | |
469.258 | |
449.23 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H332-H317
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P333+P313-P363-P501c
H302+H332-H317
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 276-206-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only