Learn More
Fluorure de cobalt(II), ultra sec, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
73.20€ - 804.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-17-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CoF2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.93 |
Numéro MDL | MFCD00010941 |
Clé InChI | YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry |
CID PubChem | 24820 |
Nom IUPAC | Difluorure de cobalt |
SMILES | F[Co]F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035740.04 |
2 g |
73.20€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035740.09 |
10 g |
226.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15436135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035740.18 |
50 g | |||||||
Description
It is used as a catalyst to alloy metals and also used for optical deposition, of which it tremendously improves optical quality, in dental care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
10026-17-2 | |
96.93 | |
YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L | |
24820 | |
F[Co]F |
CoF2 | |
MFCD00010941 | |
cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry | |
Difluorure de cobalt |
Spécification
1400°C | |
1200°C | |
10026-17-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010941 | |
14,2440 | |
Soluble in water,alcohol and acetone. | |
F[Co]F | |
96.93 | |
96.93 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Cobalt(II) fluoride | |
Ultra dry | |
Poudre | |
CoF2 | |
UN2923 | |
cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry | |
YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L | |
Difluorure de cobalt | |
24820 | |
99.99% | |
Ampoule | |
4.46 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H351-H317
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer allergie cutanée.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-061-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0770000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only