Learn More
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, 98 à 102 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
48.90€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-13-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2CoH12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.92 |
Numéro MDL | MFCD00149652 |
Clé InChI | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10454321
|
Thermo Scientific Acros
423570050 |
5 g | Flacon en verre |
48.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10414711
|
Thermo Scientific Acros
423571000 |
100 g | Bouteille en plastique |
85.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10361691
|
Thermo Scientific Acros
423575000 |
500 g | Bouteille en plastique |
309.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
7791-13-1 | |
237.92 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride |
Spécification
Cobalt(II) chloride hexahydrate | |
7791-13-1 | |
Poudre cristalline fine | |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
15, 2421 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride | |
237.93 | |
Réactif ACS |
86.0°C | |
Lilas | |
98.0 to 102% (Complexometry) | |
CoCl2·6H2O | |
01,155; 06,127; 11,479 | |
Solubility in water: 970g/L (20°C) | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
237.92 | |
98 to 102% | |
Negligible |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut nuire à la fertilité.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’as
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0200000
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only