Learn More
Carbonate de cobalt(II), technique, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, pot de poudre en plastique
Description
100g, récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
CAS | 513-79-1 |
Couleur | Rouge |
Forme physique | Solide |
Quantité | 100 g |
Formule moléculaire | CCoO3 |
Numéro MDL | 10940 |
Clé InChI | ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Co++].[O-]C([O-])=O |
Nom IUPAC | carbonate de λ²-cobalt(2+) |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.94 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COBALT(II) CARBONATE
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.