Learn More
Carbonate de cobalt(II), poudre rose, 99 % (base métallique, Co 45 % min), Thermo Scientific Chemicals
À utiliser dans la céramique, les composés de fabrication, les pigments.
77.60€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 513-79-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CCoO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.94 |
Numéro MDL | MFCD00010940 |
Clé InChI | ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv |
CID PubChem | 10565 |
Nom IUPAC | cobalt(2+) ; carbonate |
SMILES | [Co++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011343.22 |
100 g |
77.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011343.36 |
500 g |
182.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) carbonate is precursor to cobalt carbonyl, cobalt salts and blue pottery glazes such as delftware. It is used as an essential element in dietary supplements and also used in the manufacture of paints and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
513-79-1 | |
118.94 | |
ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L | |
10565 | |
[Co++].[O-]C([O-])=O |
CCoO3 | |
MFCD00010940 | |
cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv | |
cobalt(2+) ; carbonate |
Spécification
Cobalt(II) carbonate | |
513-79-1 | |
Poudre | |
CCoO3 | |
cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv | |
ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+) ; carbonate | |
10565 | |
Odorless |
(decomposition) | |
Rose | |
99% (Metals basis, Co 45% min) | |
MFCD00010940 | |
Insoluble in water,alcohol and methyl acetate. | |
[Co++].[O-]C([O-])=O | |
118.94 | |
118.94 | |
4.13 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334-H341-H350i-H360F
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 208-169-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only