Learn More
Carbonate de cobalt(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
59.10€ - 562.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57454-67-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CCoO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.94 |
Numéro MDL | MFCD00149654 |
Clé InChI | ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt ii carbonate hydrate, cobalt carbonate hydrate, acmc-20aqp2, co3.co.h2o, ksc169q7l, cobalt ii carbonate hydrate-co co min |
CID PubChem | 16211458 |
SMILES | [Co++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10022590
|
Thermo Scientific Acros
192100500 |
50 g | Flacon en plastique |
59.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10236440
|
Thermo Scientific Acros
192102500 |
250 g | Flacon en plastique |
171.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994311
|
Thermo Scientific Acros
192100010 |
1 kg | Flacon en plastique |
562.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
57454-67-8 | |
118.94 | |
ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L | |
16211458 |
CCoO3 | |
MFCD00149654 | |
cobalt ii carbonate hydrate, cobalt carbonate hydrate, acmc-20aqp2, co3.co.h2o, ksc169q7l, cobalt ii carbonate hydrate-co co min | |
[Co++].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Cobalt(II) carbonate hydrate | |
Blanc à jaune | |
CCoO3 | |
MFCD00149654 | |
cobalt ii carbonate hydrate, cobalt carbonate hydrate, acmc-20aqp2, co3.co.h2o, ksc169q7l, cobalt ii carbonate hydrate-co co min | |
ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L | |
Cobalt(2+) ; carbonate ; hydrate | |
16211458 | |
≥45.5% (Cobalt) (Complexometry) |
57454-67-8 | |
Masse, cristaux, poudre cristalline et/ou morceaux | |
CoCO3·xH2O | |
14,2436 | |
Solubility in water: insoluble | |
[Co++].[O-]C([O-])=O | |
118.94 | |
118.94 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Peut provoquer
Déclaration GHS P
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Évitez le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Porter
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-169-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FF9450050
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cobalt(II) carbonate hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche