Learn More
Bromure de cobalt(II), ultra-sec, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
134.00€ - 465.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.741 |
Numéro MDL | MFCD00016017 |
Clé InChI | BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous |
CID PubChem | 24610 |
Nom IUPAC | dibromocobalte |
SMILES | [Co](Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040319.03 |
1 g |
134.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040319.06 |
5 g |
465.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used primarily as a catalyst in some processes. Chiefly used in hygrometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-43-7 | |
218.741 | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
24610 | |
[Co](Br)Br |
Br2Co | |
MFCD00016017 | |
cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous | |
dibromocobalte |
Spécification
Cobalt(II) bromide | |
7789-43-7 | |
Ultra sec | |
Br2Co | |
cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
dibromocobalte | |
24610 | |
Hygroscopic | |
4.909 g/cm3 |
678°C (in N2) | |
Vert | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00016017 | |
Soluble in water. Soluble in methyl acetate,ether,alcohol,acetone. | |
[Co](Br)Br | |
218.741 | |
218.75 | |
Green (powder/flake/crystalline/beads, etc.) |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 232-166-7
missing translation for 'rtecsNumber' : GF9595000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only