Learn More
Bromure de cobalt(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
138.00€ - 461.00€
Identifiants chimiques
CAS | 85017-77-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.74 |
Numéro MDL | MFCD00016017 |
Clé InChI | BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci |
CID PubChem | 16212115 |
Nom IUPAC | dibromocobalt ; hydrate |
SMILES | [Co++].[Br-].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10297660
|
Thermo Scientific Acros
318541000 |
100 g | Flacon en plastique |
138.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10023913
|
Thermo Scientific Acros
318545000 |
500 g | Flacon en plastique |
461.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
85017-77-2 | |
218.74 | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
16212115 | |
[Co++].[Br-].[Br-] |
Br2Co | |
MFCD00016017 | |
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci | |
dibromocobalt ; hydrate |
Spécification
Cobalt(II) bromide hydrate | |
Violet | |
Br2Co | |
MFCD00016017 | |
Solubility in water: soluble in water | |
[Co++].[Br-].[Br-] | |
218.74 | |
218.75 |
85017-77-2 | |
Crystals | |
CoBr2·xH2O | |
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
dibromocobalt ; hydrate | |
16212115 | |
17.0 to 20.3% (Co) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche