Learn More
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Code produit. 15611840
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6147-53-1
Formule moléculaire C4H14CoO8
Poids moléculaire (g/mol) 249.081
Numéro MDL MFCD00149569
Clé InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
CID PubChem 61372
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate
Point de fusion 298°C
Quantité 250 g
Formule linéaire (CH3COO)2Co · 4H2O
Numéro UN UN3077
Beilstein 3731397
Poids de la formule 249.08g/mol
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals
Densité 1.705g/cu.cm