Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468470
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Le tétrahydrate d’acétate de cobalt(II) est utilisé comme catalyseur industriel pour durcir les peintures et les vernis, un catalyseur actif pour les réactions d’oxydation et d’estérification. Il est également utilisé pour préparer des complexes métalliques ayant une géométrie de coordination inhabituelle.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6147-53-1
Formule moléculaire C4H14CoO8
Poids moléculaire (g/mol) 249.081
Numéro MDL MFCD00149569
Clé InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
CID PubChem 61372
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt (II) acetate tetrahydrate
Point de fusion ∼140°C (in -4H2O)
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Formule linéaire Co(OOCCH3)2·4H2O
Numéro UN UN3077
Beilstein 3731397
Merck Index 14,2433
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
Poids de la formule 249.08 (177.02 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.542
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.71 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.