Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
71.40€ - 1098.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6147-53-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H14CoO8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.081 |
Numéro MDL | MFCD00149569 |
Clé InChI | ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441 |
CID PubChem | 61372 |
Nom IUPAC | cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydrate |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044345.04 |
2 g |
71.40€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044345.09 |
10 g |
260.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498470
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044345.18 |
50 g |
1098.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) acetate tetrahydrate is used to prepare complexes for examination of the properties of metals with unusual coordination geometries. It is also used as a catalyst for oxidation and esterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6147-53-1 | |
249.081 | |
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L | |
61372 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2] |
C4H14CoO8 | |
MFCD00149569 | |
cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441 | |
cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydrate |
Spécification
Cobalt (II) acetate tetrahydrate | |
6147-53-1 | |
Cristalline | |
C4H14CoO8 | |
MFCD00149569 | |
3731397 | |
cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441 | |
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydrate | |
61372 | |
99.999% | |
1.542 | |
1.71 g/mL |
∼140°C (in -4H2O) | |
Rouge | |
(Base des métaux) | |
Co(OOCCH3)2·4H2O | |
UN3077 | |
14,2433 | |
Soluble in water(380g/L). | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2] | |
249.081 | |
249.08 (177.02 Anhydrous) | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334-H335-H341-H350i-H360F
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-755-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AG3325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only