Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.99€ - 380.90€
Identifiants chimiques
CAS 6147-53-1
Formule moléculaire C4H6CoO4·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 249.08
Numéro MDL MFCD00149569
Clé InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
CID PubChem 61372
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10063380
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
293060500
50 g Flacon en plastique
37.99€
50g
10115120
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
293062500
250 g Flacon en plastique
104.52€
250g
10404725
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
293060010
1 kg Flacon en plastique
380.90€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
6147-53-1
249.08
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
61372
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
C4H6CoO4·4H2O
MFCD00149569
cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
Spécification
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
97%
Rose à rose-rouge
98% min. (Complexometry)
(CH3CO2)2Co·4H2O
04,99; 16,95
cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
61372
≥98%
140.0°C
6147-53-1
Poudre cristalline ou cristaux
C4H6CoO4·4H2O
MFCD00149569
15, 2417
Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohols, soluble in pentyl acetate
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
249.08
249.08
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Peut nuire à la fertilité.<br/
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
En cas de symptômes respiratoires :Appelez un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Se procurer les instructions spéci
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : AG3325000
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.