Learn More
Feuille de cobalt, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336429
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 x 100 mm
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids 0.56g/25x25mm
Forme Feuille