Learn More
Feuille de cobalt, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .0.56 g/25 x 25 mm
75.27€ - 651.24€
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11385377
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042658.FF
25 x 25 mm
75.27€
25mm
11356129
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042658.FI
50 x 50 mm
220.10€
1 pièce
11375377
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042658.GH
100 x 100 mm
651.24€
1 pièce
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-48-4
58.93
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
104730
cobalt
Co
MFCD00010935
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CHEBI:27638
[Co]
Spécification
Cobalt
7440-48-4
99.95% (Metals basis)
MFCD00010935
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
cobalt
104730
Odorless
Gris
Gray foil
Co
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
[Co]
58.93
CHEBI:27638
Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H334-H317
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante