Learn More
Borure de cobalt, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11362208
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12619-68-0
Formule moléculaire B2Co3+6
Poids moléculaire (g/mol) 198.42
Numéro MDL MFCD00146483
Clé InChI QSOMCIJHXYGMAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron;cobalt 2+
CID PubChem 121233614
Nom IUPAC bore;cobalt(2+)
SMILES [B].[B].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt boride
Couleur Gris
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99%