Learn More
Buerkle™ Adaptateurs de filetage LaboPlastBuerkle™ 3/4 po.
Les robinets d’arrêt, les vannes à bille et autres accessoires peuvent être connectés à la plupart des récipients disponibles dans le commerce, grâce aux adaptateurs filetés LaboPlast™.
Marque: Buerkle™ 0600-0094
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tous les adaptateurs ont un filetage extérieur standard R de 3/4 po
Spécification
Adaptateur fileté | |
Polypropylène, polyéthylène | |
3/4 po Afflux, 2 po Débordement Tri-Sure™ | |
Vert / blanc |