Learn More
Buerkle™ Adaptateurs de filetage LaboPlastBuerkle™ 3/4 po.
Les robinets d’arrêt, les vannes à bille et d’autres accessoires peuvent être connectés à la plupart des récipients disponibles dans le commerce, grâce aux adaptateurs filetés LaboPlast™.
Marque: Buerkle™ 0600-0190
17.36 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tous les adaptateurs ont un filetage extérieur standard R de 3/4 po
Spécification
Adaptateur fileté | |
PP | |
Filetage fin 2 po. externe ; 3/4 po. interne | |
Vert / blanc |